Beschreibung
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | NCAM1 |
| Menge | 10 x 96 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Human. |
| Zielspezies | Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Mehr anzeigen |