Beschreibung
- Species Reactivity: Human
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | MMP9 |
| Menge | 5 x 96 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Human. |
| Zielspezies | Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Nachweisverfahren | Colorimetric |
| Mehr anzeigen |