missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Human IgG1 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests

Artikelnummer. 32115819 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115819 10 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32115819 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab30828110x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody, suitable for sELISA.

  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human

Spezifikation

Anwendungen Sandwich ELISA
Konjugat Unconjugated
Gensymbole IGHG1
Menge 10 x 96 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Validierte Anwendung Abk. sELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.