Learn More
Abcam Human Calumenin ELISA Kit, 96 Tests
Artikelnummer. 32112878 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112878 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112878 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3094041x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Calumenin in Plasma, Serum, Cell culture supernatant. Sensitivity 0.55 ng/mL, range 0.55 - 150 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum, Cell culture supernatant
  • Species Reactivity: Human
  • Sensitivity: 0.55 ng/mL
  • Range: 0.55 - 150 ng/mL
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at -20°C
Spezifikation
Assay-Bereich 0.55 to 150 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.55 ng/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA Kit
Probentyp Plasma, Serum, Cell Culture Supernatant
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-Alias Calumenin, Crocalbin, IEF SSP 9302, CALU
Gen-ID (Entrez) 813
Gensymbol CALU
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Ziel Calumenin
UniProt-ID O43852