Learn More
Abcam HRP Anti-Rabbit IgG antibody, 500 uL
Artikelnummer. 32117789 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117789 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117789 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab288151500uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Goat Polyclonal antibody, suitable for EIA, WB, IHC, with over 100 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: EIA, WB, IHC
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen EIA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
Wirtsspezies Goat
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rabbit.
Zielspezies Rabbit
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Gt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rb
Validierte Anwendung Abk. EIA, WB, IHC