Learn More
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Artikelnummer. 32108730 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32108730 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32108730 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1438711g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Spezifikation
Zusammensetzung Constituents: 100% Heptadecanoic acid