Learn More
Abcam Goat Anti-Rat IgA alpha chain (HRP), 1 mg
Artikelnummer. 32116398 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116398 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116398 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab971851mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Goat Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB, with 4 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rat.
Zielspezies Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Gt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rt
Validierte Anwendung Abk. ICC, IHC-P, ELISA, WB