Learn More
Abcam Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Artikelnummer. 32112063 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112063 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112063 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab67891mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Goat Polyclonal secondary antibody, suitable for IP, Dot, IM, IHC-Fr, with over 2,000 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, Dot, IM, IHC-Fr, WB, IHC-P, ELISA, ICC
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifications
Anwendungen Immunoprecipitation, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Gt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. IP, Dot, IM, IHC-Fr, WB, IHC-P, ELISA, ICC