Beschreibung
- Applications: sELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | GFP |
| Menge | 10 x 96 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Blue Ice |
| Mehr anzeigen |