Learn More
Abcam Feline Cytokine Antibody Array (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Species Reactivity: Cat
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | IFNG |
| Menge | 8 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Cat. |
| Zielspezies | Feline |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Nachweisverfahren | Fluorescent |
| Mehr anzeigen |