Learn More
Abcam Donkey Anti-Sheep IgG H&L (Alexa Fluor™ 488), 500 ug
Artikelnummer. 32116903 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116903 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116903 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab150177500ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Donkey Anti-Sheep IgG H&L (Alexa Fluor 488)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Sheep
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Sheep.
Zielspezies Sheep
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Sh
Validierte Anwendung Abk. ELISA, IHC-Fr, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt