Beschreibung
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, IP, WB, IHC-P
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Immunogen |
| Menge | 500 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |