Beschreibung
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Zusammensetzung | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Immunogen |
| Menge | 500 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |