Beschreibung
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 488 |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Immunogen |
| Menge | 500 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?