Learn More
Abcam Donkey Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Artikelnummer. 32108540 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32108540 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32108540 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1024091mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifications
Anwendungen Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Gensymbole IGHG1
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Validierte Anwendung Abk. ICC, Flow Cyt, IHC-P