Learn More
Abcam DAPI Staining Solution, 2 mL
Artikelnummer. 32117136 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117136 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117136 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2285492mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with over 200 citations.
Spezifikation
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Konjugat Unconjugated
Menge 2 mL