Beschreibung
- Storage Buffer: Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
- Form: Solid
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one |
| Gensymbole | CD40-TRAF6 |
| Menge | 10 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Ambient |