Beschreibung
- Host Species: Chicken
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot
- Species Reactivity: Rat
- Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |