Beschreibung
- Host Species: Chicken
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Conjugation, ELISA, ICC/IF, ID, IHC-Fr, IHC-P, IP, WB
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Mehr anzeigen |