Beschreibung
- Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Blue Ice |
| Konjugat | Unconjugated |
| Menge | 25 Tests |