Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 100 mg
Artikelnummer. 32173389 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32173389 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32173389 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab120916100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Spezifikation
Zusammensetzung Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Menge 100 mg