Learn More
Abcam Antibody Concentration Kit (Gold/Magnetic labelling), 3 Tests
Artikelnummer. 32109305 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 Tests
Packungsgröße:
3 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109305 3 Tests 3 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109305 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2049113Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Menge 3 Tests
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice