Learn More
Abcam Antibody Concentration and Clean Up Kit for Latex & Europium, 4 UNIT
Artikelnummer. 32114352 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Units
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114352 4 Units 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114352 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2699654Unit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
Spezifikation
Konjugat Unconjugated
Menge 4 Units
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Versandbedingung Blue Ice
Validierte Anwendung Abk. Conjugation