Learn More
Abcam Anti-KAP1 (phospho S824) antibody [BL-246-7B5], 100 uL
Artikelnummer. 32094807 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32094807 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32094807 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab243870100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, IP, WB, with 3 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen TRIM28
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon BL-246-7B5
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
Gen TRIM28
Gensymbole TRIM28
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ketten oder Fragmente IgG
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse and Human.
Zielspezies Mouse, Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (TRIM28)
Form Liquid
Format Vial
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms, Hu
Modifizierungsstatus des Targets phospho S824
Zielgen TRIM28
Zieleintrag TRIM28
Zielmolekül TRIM28, Mouse, Human
Verfahren IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
Validierte Anwendung Abk. IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.