Learn More
Abcam Anti-Influenza A Virus Nucleoprotein antibody [AA5H], 250 ug
Artikelnummer. 32057007 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32057007 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32057007 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab20343250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, with over 100 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Influenza A
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen NP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon AA5H
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen NP
Gensymbole NP
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Ketten oder Fragmente IgG2a
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Influenza A.
Zielspezies Influenza A virus
Produkttyp Monoclonal Antibody (NP)
Form Liquid
Isotype IgG2a
Wirt Abk. Ms
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen NP
Zieleintrag NP
Zielmolekül NP, Influenza A
Verfahren IHC-P, ICC/IF
Validierte Anwendung Abk. IHC-P, ICC/IF