Learn More
Abcam Anti-IgG antibody [A set of murine monoclonal antibodies], 100 ug
Artikelnummer. 32053157 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32053157 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32053157 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab210935100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal antibody, suitable for ELISA, WB, with 3 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen IgG
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon A set of murine monoclonal antibodies
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen IgG
Gensymbole IgG
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rat.
Zielspezies Rat
Produkttyp Monoclonal Antibody (IgG)
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Ms
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rt
Zielgen IgG
Zieleintrag IgG
Zielmolekül IgG, Rat
Verfahren ELISA, WB
Validierte Anwendung Abk. ELISA, WB
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.