Beschreibung
- Host Species: Mouse
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, WB
- Species Reactivity: Rat
- Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | A set of murine monoclonal antibodies |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gen | IgG |
| Gensymbole | IgG |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Protein A |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?