Learn More
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE), 100 ug
Artikelnummer. 32119915 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119915 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32119915 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab99819100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE)
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: PBS, Sucrose
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon HP6023
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.3, Preservative: 0.093% Sodium azide, Constituents: PBS, 1% Sucrose
Gen IGHG4
Gensymbole IGHG4
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG3
Wirt Abk. Ms
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Zielmolekül IGHG4, Human
Validierte Anwendung Abk. Dot, ELISA, WB, IHC-Fr, ICC/IF