Beschreibung
- Host Species: Mouse
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG2a
- Applications: WB, IHC-P
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: pH: 7.4,
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2E2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 7.4 |
| Gensymbole | GBA1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Protein A |
| Menge | 100 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |