Learn More
Abcam Anti-gamma H2A.X (phospho S139) antibody [EP854(2)Y], 100 uL
Artikelnummer. 32171068 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32171068 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32171068 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab81299100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IP, Dot, WB, IHC-P, with over 400 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen H2AX
Anwendungen Immunoprecipitation, Dot Blot, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon EP854(2)Y
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gen H2AX
Gensymbole H2AX
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ketten oder Fragmente IgG
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Produkttyp Monoclonal Antibody (H2AX)
Form Liquid
Format Vial
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms, Rt, Hu
Modifizierungsstatus des Targets phospho S139
Zielgen H2AX
Zieleintrag H2AX
Zielmolekül H2AX, Mouse, Rat, Human
Verfahren IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF
Validierte Anwendung Abk. IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF