Learn More
Abcam Anti-ENPP6 antibody, 100 uL
Artikelnummer. 32106680 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32106680 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32106680 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab224564100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymbole ENPP6
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Hu
Validierte Anwendung Abk. IHC-P