Beschreibung
- Host Species: Mouse
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG2
- Applications: Flow Cyt, WB, FuncS (Act)
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein G
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MM0169-5K28 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Constituents: PBS |
| Gensymbole | TNFRSF8 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Protein G |
| Menge | 50 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |