Learn More
Abcam Alkaline Phosphatase Conjugation Kit (Animal Free) - Lightning-Link™, 100 ug
Alle ansehen Abcam ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Versandbedingung | Blue Ice |
| Konjugat | Unconjugated |
| Menge | 100 μg |