Learn More
Atago™ ABBE-Refraktometer Typ DR-A1, 0.0 bis 95.0%Brix,
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Refraktometer |
| Brechungsindex | 1.3 to 1.7 |
| Genauigkeit | ±0.0002nD |
| Display | Digital |
| Enthält | With AC adapter |
| Menge | 1 Each |
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 290 x 310 mm |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 290 mm |
| Mehr anzeigen |