Learn More
Abacavir, TRC
Artikelnummer. 30138210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138210 50 mg 50 Milligramm
30133098 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA10499050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136470-78-5
Summenformel C14 H18 N6 O
Synonym Abacavir∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol∣1592U89∣ ∣ ABC
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 286.33
Produkttyp API
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 50 mg
Chemischer Name oder Material Abacavir