Learn More
Abacavir-Sulfat, TRC
Artikelnummer. 30132983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132983 5 g 5 Gramm
30040409 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1050005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188062-50-2
Summenformel 2 C14 H18 N6 O. H2 O4 S
Synonym Abacavir Sulfat∣Bis[[(1S,) 4R)-4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]Cyclopent-2-Enyl]methanol] Sulfat∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]-, (1S,4R)-, Sulfat (2:1) (ACI) ∣2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]-, (1S,4R)-, Sulfat (2:1) (Salz) (9CI) ∣2-Cyclopenten-1-methanol, 4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]-, (1S-cis)-, Sulfat (2:1) (Salz) (ZCI) ∣1592U89 Sulfat∣Abacavir Hemisulfat Abamune∣ ∣Abavir∣ABC Sulfat∣DRG 0257∣Ziagen
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 670.74
Produkttyp API
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 5 g
Chemischer Name oder Material Abacavir-Sulfat