Learn More
Abacavirsulfat Mikromol™
Artikelnummer. 18073330
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18073330 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18073330 Supplier Mikromol Supplier No. MM3249.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Abacavirsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Abacavir Sulfate
CAS 188062-50-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Abacavir Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Abacavir sulfate, Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate, 1592U89 hemisulphate, GI 265235F, 1617U89 (abacavir enantiomer), 1592U89 hemisulphate test mix 2, USP Abacavir Stereoisomers Mixture, Ph Eur Abacavir for System Suitability, Abacavir Sulphate (1592U89 hemisulphate)
InChI-Formel InChI=1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name [(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)purin-9-yl]Cyclopent-2-en-1-yl]methanol;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 670.74
Menge 250 mg
Formelmasse 670,2758 g/mol