missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abacavir-Sulfat EP Verunreinigung C (Abacavir-verwandt) USP Verbindung A), Mikromol™
Beschreibung
Abacavir-Sulfat EP Verunreinigung C (Abacavir-verwandt) USP Verbindung A)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Descyclopropyl Abacavir |
| CAS | 124752-25-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Descyclopropyl Abacavir |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H14 N6 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| IUPAC-Name | [(1S,4R)-4-(2,6-Diaminopurin-9-yl)Cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?