Learn More
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Marque: Tocris Bioscience™ 4148/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.Spécification
| 99% | |
| 188062-50-2 | |
| 10 mg |
| (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate | |
| 4°C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only