Learn More
Abacavir-Karboxylat, TRC
Artikelnummer. 30179424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179424 1 mg 1 Milligramm
30179388 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1050051MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384380-52-3
Summenformel C14 H16 N6 O2
Synonym 2-Cyclopentene-1-Carbonsäure, 4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(Cyclopropylamino)-9H-Purin-9-yl]-2-Cyclopentene-1-Carboxylsäure∣2269W∣Abacavir-Carboxylat
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 300.32
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 mg
Chemischer Name oder Material Abacavir-Karboxylat