Learn More
Honeywell Safety Products™ A800 graue TSR-Brille
Artikelnummer. p-8492006
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Stoßfest
Stoßfest
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12900355
Marke: Honeywell Safety Products™ 1015367
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese kostengünstigen und komfortablen Sicherheitsbrillen sind günstig und für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Die graue Honeywell Safety Products™ A800 TSR-Brille ist mit einem sportlichen Stil und einem schlanken Profil für Arbeiter mit kleineren Gesichtern konzipiert.
  • Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
  • Gut geeignet für Innen- und Außenanwendungen wie in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Labors, Reinräume, Schiffs- und Automobilbau.
  • Preisgünstig und wirtschaftlich.
  • Schlankes Profil für Arbeiter mit kleineren Gesichtern.
  • Sportliches Design.
  • 9-Basis Polycarbonat, abriebfeste Gläser.
  • 180° Sichtfeld mit verzerrungsfreier Sicht.
  • Die Bügel verfügen über weiche, gepolsterte Einsätze mit zusätzlicher Flexibilität.
  • Das weiche Nasenstück passt sich verschiedenen Nasenstegformen an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1790 , EC-Bescheinigungsnummer EC1790
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Stoßfest
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwaltung. Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel in Versorgungswirtschaft, Leicht- und Schwerproduktion, Biotechnologie, Labors, Reinräumen, Schiffs- und Automobilbau.
Rahmenfarbe Grau
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat