Learn More
Leica Microsystems STEREOMICROSCOPE LEICA A60 S
Beschreibung
- Entwickelt für einen langen Dauerbetrieb und schnell für verschiedene Anwender anpassbar.
- Die natürliche Kopfhaltung wird durch den 38°-Betrachtungswinkel des A60 unterstützt.
- Die Bedienelemente wie Zoomeinstellung, Fokusknopf und Ringlicht sind intuitiv und für Links- und Rechtshänder leicht zugänglich.
- Mit dem 46 mm-Objektfeld sehen Sie 80 % mehr von Ihrer Probe.
- Dank des 122 mm-Arbeitsabstands können Sie bequem auf Ihre Probe zugreifen.
- Einfache Handhabung, weniger Refokussierung und Zeitersparnis mit bis zu 13.6 mm Schärfentiefe und Leica™ FusionOptics-Technologie.
- Ermöglicht eine große Oberflächenübersicht und detaillierte Beobachtung mit einem Vergrößerungsbereich von 5x bis 30x.
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 40,2 cm |
| Breite (metrisch) | 79,2 cm |
| Vergrößerungsleistung | 5X bis 30X |
| Sichtfeld | 46 mm |
| Länge (metrisch) | 23,0 cm |
| Produkttyp | Stereomikroskop |