Learn More
Kimberly-Clark™ Hose
Speziell entwickelt für Komfort, Sicherheit und Stärke. Die Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A50 atmungsaktive Spritz- und Partikelschutzhose wurde für Komfort, Sicherheit und allgemeinen Schutz vor größeren Partikeln, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern entwickelt.
Marke:  Kimberly-Clark™ 99520
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12691446
  • 123.00 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab
09-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 3) – bietet Schutz gemäß den für Typ 5 und 6 laut CEN festgelegten Werten
  • Die atmungsaktive Einweg-Schutzhose ist ausgelegt für maximalen Komfort und Sicherheit und bietet Antistatikschutz sowie allgemeinen Schutz gegen Spritzer auf Wasser- und Chemikalienbasis und Staubpartikel.
  • Strapazierfähiges SMS-Material mit zusätzlicher Behandlung für einen verbesserten Schutz
  • Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktiver Partikelkontamination – EN1073-2
  • Silikonfrei, extrem fusselarm und antistatisch behandelt – nach EN 1149-5
  • Ideal zum Schutz vor Pulvern, größeren Fasern und vor einer Vielzahl von Chemikalien – zur Reduzierung von Kontaminationen in Bereichen von großer Bedeutung
  • Geeignet für die Verwendung in Pharmaindustrie, Produktion, Versorgungsunternehmen, Elektronik, Landwirtschaft und Spritzlackierbereichen.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Während der Arbeit in der Chemie- und Pharmaindustrie.
Zweilagiger Stoff
0.01 kg
Extragroß
Größere Partikel, radioaktiver Staub und chemische Spritzer
Hosen