Learn More
KleenGuard™ A40 Schutzanzüge gegen Flüssigkeiten und Partikel
Artikelnummer. 11764903
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11764903 2XL 25 Stück
11774903 3XL 25 Stück
11734903 M 25 Stück
11765763 S 25 Stück
11744903 L 25 Stück
11754903 XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11764903 Lieferant KleenGuard™ Lieferanten-Nr. 97940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.60 CHF
    176.36 CHF / 25 Stück
    Sparen 214.24 CHF
    54% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessert die Sicherheit und den Komfort in Hochrisikobereichen und bietet allgemeinen Schutz vor Wasser- oder Chemikalienspritzern. Die Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 Overalls zum Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln haben zusätzlichen de
  • Jeder Polybeutel mit KleenGuard™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material KleenGuard™
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Beiliegend
Verschlusstyp Frontreißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Steril
Widerstand Wässrige Spritzer oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel, Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 15.6 Zoll
Länge (metrisch) 40 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 17.622 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Menge 25/Pckg.