Learn More
KleenGuard™ A40 Schutzanzüge gegen Flüssigkeiten und Partikel
Artikelnummer. 11734903
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11734903 M 25 Stück
11774903 3XL 25 Stück
11764903 2XL 25 Stück
11765763 S 25 Stück
11744903 L 25 Stück
11754903 XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11734903 Lieferant KleenGuard™ Lieferanten-Nr. 97910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessert die Sicherheit und den Komfort in Hochrisikobereichen und bietet allgemeinen Schutz vor Wasser- oder Chemikalienspritzern. Die Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 Overalls zum Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln haben zusätzlichen de
  • Jeder Polybeutel mit KleenGuard™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universaloveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material KleenGuard™
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Beiliegend
Verschlusstyp Frontreißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Steril
Widerstand Wässrige Spritzer oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel, Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 15.6 Zoll
Länge (metrisch) 40 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 15.29 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Menge 25/Pckg.