missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ A2B5 Monoclonal Antibody (105)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA190445
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
A2B5 binds to neural tissue such as retina, brain, spinal cord, and dorsal root ganglia. It is also able to bind plasma membranes of human, rat, chicken and mouse islet cells and can be used in cell sorting.
Spezifikation
| A2B5 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and no preservative | |
| Mouse | |
| IgM | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Chicken | |
| Antibody | |
| IgM |
| Immunocytochemistry | |
| 105 | |
| Unconjugated | |
| A2B5 marker | |
| Embryonic chicken retinal cells. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur