Learn More
A23187, 98 %, freie Säure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036163
120.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Verpackung:
Glasflasche
Glasflasche in Kunststoffbehälter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52665-69-7
C29H37N3O6
523.63
MFCD00151202,MFCD00151202
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
97043288
5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52665-69-7
C29H37N3O6
523.63
MFCD00151202,MFCD00151202
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
97043288
5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
A23187 (Calcimycin, CAS-N. 52665-69-7) ist ein Calciumionophor-basierendes Antibiotikum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• A23187 ist eine Polyethersubstanz, die Zellmembranen bis hin zu Calcium und anderen zweiwertigen Kationen durchdringt.
Anwendungen
• A23187 kann für Untersuchungen der mitochondrialen Physiologie verwendet werden, da es als Entkoppelungsmittel dient.
• Mit A23187 lassen sich die Rollen zweiwertiger Kationen in der Zellphysiologie untersuchen.
• Bei Bindung von A23187 an fluoreszierende Calciumionen kann es für Bildgebungsuntersuchungen nützlich sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material A23187
Namenshinweis Free acid
Physikalische Form Fest
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182.0°C to 193.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15, 1642
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Formelmasse 523.63
Reinheit (%) 98%
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • A23187 (free acid)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.