Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Eine anwenderfreundliche, sichere und hygienische Maske für das Labor. Sperian™ Honeywell™ Freedom Halbmasken für den Kurzgebrauch sind besonders leicht.
Marke:  Honeywell™ 1001592
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11897151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Benachrichtigungen:
To be disposed of when filters are saturated.
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Air-Purifying Respirator (APR)
  • Mask Type: Half Mask
  • Standards: EN405
  • Cartridge Type: Dual Cartridge, Pre-Assembled
  • Fastenings: One-Piece Sliding Suspension System
  • Hazards: Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
  • For Use With (Equipment): Prefilter Pads (11847171, 12682743) and Pad Retaining Covers (12662653)
  • For Use With (Applications): Chemical Industry, Construction Industry, Food Services, Manufacturing Industry, Medical Industry, Pharmaceutical Industry
Spezifikation
Spezifikation
A1P1
Green
Reusable
Branche
Half-Mask
Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
One-Piece Sliding Suspension System
EN405
Cup/Molded
Atemschutzmaske für Dampf
Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
1 Ea.
Non-sterile