missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ A1BG Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17664446
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17664446 100 μL 100 Mikroliter
17674446 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17664446 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA543992

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha-1-B glycoprotein (A1BG) which is a plasma protein with no known function belongs to the immunoglobulin superfamily. Although the human A1BG has been known for four decades, and the information about the amino acid sequence, chromosomal assignment, and even genetic polymorphism in different populations have been known, no biological function has been suggested. A1BG (Mr approximately equal to 63,000) consists of one polypeptide chain of 474 amino acids with four glucosamine oligosaccharides. The polypeptide has five intrachain disulfide bonds and consists of five repeating structural domains, each containing about 95 amino acids and one disulfide bond. Recently human cysteine-rich secretory protein 3 (CRISP-3) has been found to be a binding partner of A1B, suggesting the A1BG-CRISP-3 complex displays a protecting function from a potentially harmful effect of free CRISP-3 in circulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen A1BG
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon C1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen A1BG
Gen-Zugriffsnummer P04217
Gen-Alias A1B; A1bg; A1bg {ECO:0000312; ABG; Alpha-1-B glycoprotein; alpha-1-B-glycoprotein; alpha-1B-glycoprotein; alpha1B-glycoprotein; C44; DKFZp686F0970; epididymis secretory sperm binding protein Li 163pA; GAB; HEL-S-163pA; HYST2477; Liver regeneration-related protein 1; RGD:69417}
Gensymbole A1BG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ala22-Ala206 (Accession P04217), with N-terminal His Tag.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.