Learn More
Elma™ A10 Konzentrierter Reiniger
Beschreibung
- Geeignet für Laborinstrumente aus Glas, Porzellan, Keramik, Kunststoffen und Metallen (Aluminium, Magnesium und Leichtmetalllegierungen müssen vor der Anwendung geprüft werden)
- Entfernt Emulsionen, Fett und Schmierfett, Staub, Glasfett, resinifizierte Rückstände, Marker, Etiketten, Kalkseifen und Kalkablagerungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Clean A10 Reiniger |
| pH | 11,3 |
| Zertifizierung/Konformität | Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1719 |
| Material | Amphotere Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate |
| Konzentration | Ultraschallgerät 1 bis 2 %, Geschirrspüler 0,5 bis 1 % |
| Behältertyp | Flasche |
| Inhalt und Lagerung | 5°bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen |
| Volumen (metrisch) | 2,5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- elma lab clean A10 (ELC A10)
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.