Learn More
Zeiss™ A1 Statif Axioskop
Zur Verwendung mit dem Axio Scope.A1 Mikroskop
3450.30 CHF - 10472.80 CHF
Spezifikation
Typ | Mikroskopständer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Axio Scope.A1 Mikroskop |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11825143
|
Zeiss™
430035-9130-000 |
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 100, 6x H |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11894351
|
Zeiss™
430035-9220-000 |
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, FL-LED, 3x H, 3x DIC |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11865810
|
Zeiss™
430035-9100-000 |
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11822290
|
Zeiss™
430035-9200-000 |
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED 100, 6x H |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD
- Unteres Stativteil für HAL 50-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung mit Aufsatz für eine Reflektorlampe mit 12 V und 50 W Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positionen-Filterrad für Filter mit 36 mm Durchmesser Befestigung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel Oberes Stativteil für HAL 100 und HBO/HXP/Colibri
- Revolver mit 6x Hell-/Dunkelfeld, M27
- HD/FL-Auflichtbeleuchtung
- Mechanische Sicherheitsblende und umschaltbare Diffusorscheibe Integrierte Leuchtfeldmembran und Aperturblende
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
- Halterung für Filterschieber 14 x 40 mm
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD DIC
- Unteres Stativteil für HAL 50-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung mit Aufsatz für eine Reflektorlampe mit 12 V und 50 W
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24 mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für HAL 100 und HBO/HXP/Colibri
- Revolver mit 6x Hell-/Dunkelfeld DIC, M27
- HD/FL-Auflichtbeleuchtung
- Mechanische Sicherheitsblende und umschaltbare Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
- Halterung für Leuchtfeld-Blendenschieber und Aperturblendenschieber oder diskreten FL-Abschwächer und Filterschieber 14 x 40 mm und Polarisator-Schieber A 6 x 30 mm
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 100, 6x H
- Unteres Stativteil für HAL 100-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung für HAL 12 V 100 W mit umschaltbarer Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Oberes Stativteil für Durchlicht, Revolver mit 6x Hellfeld, M27
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, 6x H
- Unteres Stativteil für LED-Durchlicht
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für Durchlicht, Revolver mit 6x Hellfeld, M27
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Unteres Stativteil für LED-Durchlicht
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für A-FL-LED
- Revolver mit 3x Hellfeld, 3x DIC, M27
- FL-LED-Auflichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektorrevolver für P& C Module und 4-Positionen-Halterung für LED Module
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 100, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Unteres Stativteil für HAL 100-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung für HAL 12 V 100 W mit umschaltbarer Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24 mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Oberes Stativteil für A-FL-LED
- Revolver mit 3x Hellfeld, 3x DIC, M27
- FL-LED-Auflichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektorrevolver für P& C Module und 4-Positionen-Halterung für LED Module
Spezifikation
Mikroskopständer | |
Axio Scope.A1 Mikroskop | |
Je 1 |